Documentos Principais
8.06807
Sigma-Aldrich
4-Nitrotoluene
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Nitrotoluene, p-Nitrotoluene
About This Item
Fórmula linear:
4-(NO2)C6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número do índice EC:
202-808-0
pressão de vapor
0.4 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
456 °C
potência
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.6 % (v/v)
p.e.
238-239 °C/1013 hPa
pf
50-52 °C
temperatura de transição
flash point 106 °C
solubilidade
0.26 g/L
densidade
1.39 g/cm3
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106.00 °C - closed cup