Documentos Principais
8.06215
Sigma-Aldrich
1,4-Naphthoquinone
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
158.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-977-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<1 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
potência
190 mg/kg LD50, oral (Rat)
202 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
120-125 °C (sublimed)
temperatura de transição
flash point 141 °C
solubilidade
0.09 g/L
densidade
1.42 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C=C1
InChI
1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
chave InChI
FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 97 %
Melting point (dried substance): 121 - 126 °C
Loss on drying (70 °C): ≤ 6 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
285.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
141 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4