Documentos Principais
8.04805
Sigma-Aldrich
Isobutyronitrile
for synthesis
Sinônimo(s):
Isobutyronitrile, Isopropyl cyanide, 2-Methylpropionitrile
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCN
Número CAS:
Peso molecular:
69.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
201-147-5
pressão de vapor
43.5 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
482 °C
potência
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.6-12.7 % (v/v)
pH
6 ( in H2O)
pf
-72 °C
temperatura de transição
flash point 8 °C
solubilidade
240 mg/L
densidade
0.77 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3
chave InChI
LRDFRRGEGBBSRN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.770 - 0.771
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
8 °C