Documentos Principais
8.04330
Sigma-Aldrich
4-Hydroxycoumarin
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
162.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
214-060-2
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
211-214 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,11H
chave InChI
OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 211 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3