pressão de vapor
0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99%
forma
solid
pb
260-262 °C (lit.)
pf
39-41 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: freely soluble(lit.)
benzene: freely soluble(lit.)
chloroform: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
petroleum ether: very slightly soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+
chave InChI
BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves