Documentos Principais
8.04240
Sigma-Aldrich
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite)
for synthesis
Sinônimo(s):
Glutardialdehyde bis (sodium hydrogen sulfite), Pentane-1,5-dial-bis(sodium bisulfit)
About This Item
Fórmula linear:
CH2[CH2CH(OH)SO3Na]2
Número CAS:
Peso molecular:
308.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
231-043-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
pH
3-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>300 °C
solubilidade
285 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)([O-])[C@H](O)CCC[C@@H]([S](=O)(=O)[O-])O
InChI
1S/C5H12O8S2/c6-4(14(8,9)10)2-1-3-5(7)15(11,12)13/h4-7H,1-3H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13)/p-2/t4-,5+
chave InChI
YVGZCLMIVQGEPB-SYDPRGILSA-L
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3