Documentos Principais
8.03600
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6Br2N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
285.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-030-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
550 °C
potência
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
186.0-192.0 °C
solubilidade
1 g/L
densidade
1.00 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
BrN1C(C(=O)N(C1=O)Br)(C)C
InChI
1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
chave InChI
VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3