Documentos Principais
8.03225
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
1,3-Dichlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
1,3-(Cl)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
147.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
208-792-1
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
3 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
>500 °C
potência
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
173 °C/1013 hPa
pf
-25 °C
temperatura de transição
flash point 65 °C
densidade
1.29 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
chave InChI
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,3-Dichlorobenzene for synthesis. CAS 541-73-1, chemical formula 1,3-(Cl)₂C₆H₄.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.287 - 1.289
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67.0 °C - closed cup