8.02680
3-Chloropropionyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Chloropropionyl chloride, 3-Chloropropionic acid chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
1130 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
8.8-20.2 % (v/v)
pH
<7 ( in H2O)
pf
-32 °C
temperatura de transição
flash point 49 °C
densidade
1.32 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
chave InChI
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70.5 °C - closed cup