Key Documents
8.02527
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Cobalt(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)cobalt(II), Bis(2,4-pentanedionato) cobalt(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14CoO4
Número CAS:
Peso molecular:
257.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
237-855-6
pressão de vapor
<1 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
potência
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
170-180 °C
solubilidade
5.1 g/L
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
Nota de análise
Assay (ex Co): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3