Documentos
8.02505
Sigma-Aldrich
trans-Cinnamaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
trans-Cinnamaldehyde, trans-Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
203-213-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
potência
2220 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pb
251 °C/960 hPa
pf
-8 °C
temperatura de transição
flash point 138 °C
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
chave InChI
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.051
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - Pensky-Martens closed cup