Key Documents
8.02195
Sigma-Aldrich
Benzoylacetone
for synthesis
Sinônimo(s):
Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-286-4
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
crystals
pf
54-56 °C
solubilidade
insoluble 0.38 g/L
densidade
1.09 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyrene 98%
Sigma-Aldrich
185515
Pyrene