Key Documents
8.01996
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol diacrylate
Sinônimo(s):
1,4-Butanediol diacrylate, Tetramethylene diacrylate
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCOO(CH2)4OOCCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
pressão de vapor
0.83 hPa ( 80 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (GC)
temperatura de autoignição
285 °C
Lim. expl.
1.3-7 % (v/v)
pb
120 °C/13 hPa
pf
-7 °C
temperatura de transição
flash point 133 °C
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-9(11)13-7-5-6-8-14-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
chave InChI
JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.054
Identity (IR): passes test