Documentos Principais
8.01661
Sigma-Aldrich
γ-Butirolactona
Technipur®, for synthesis
Sinônimo(s):
γLactona de ácido hidroxibutírico, GBL, Lactona de ácido 4-hidroxibutírico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
86.09
Beilstein:
105248
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
0.344 hPa ( 20 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
851 °F
Lim. expl.
16 %
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
pH
4-5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
204-205 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
chave InChI
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
γ-Butyrolactone is a common food additive used to enhance the aroma of food.[1] It is used as a solvent for lithium-ion batteries since it has a high flashing point, a low freezing point, a high boiling point, a low viscosity, and a high dielectric constant.[2][3] It is also used as a plasticizer for the solid electrolyte of lithium batteries.[4]
Aplicação
γ-Butyrolactone can be used as:
  • A plasticizer to prepare polymer electrolytes containing poly(epichlorohydrin-ethyleneoxide).[5][6]
  • A plasticizer to prepare quasi-solid-state electrolyte applicable in dye-sensitized solar cells.[7]
  • An electrolyte in combination with ionic liquids for applications in electrochemical devices.[8]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Precursor do ácido γ-hidroxibutírico (GHB). Ele bloqueia a liberação de dopamina bloqueando o fluxo de impulsos em neurônios dopaminérgicos. Pré-tratamento com γ-butirolactona permite a detecção de liberação de dopamina induzida por autorreceptor.
Precursor do ácido γ-hidróxibutírico (GHB); bloqueia a liberação de dopamina.
Informações legais
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Novel Quasi-Solid-State Electrolyte Based on ?-Butyrolactone and Tetrapropylammonium Iodide for Dye-Sensitized Solar Cells Using Fumed Silica as the Gelling Agent
Senevirathne AMC, et al.
Procedia Engineering, 139, 87-92 (2016)
Phase Equilibrium and Physical Properties for the Purification of Propylene Carbonate (PC) and γ-Butyrolactone (GBL)
Mathuni T, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 56(1), 89-96 (2011)
Effect of propylene carbonate and dimethylformamide on ionic conductivity of P(ECH-EO) based polymer electrolyte
Nithya H, et al.
Electrochimica Acta, 66(1), 110-120 (2012)
Ionic liquids and γ-butyrolactone mixtures as electrolytes for supercapacitors operating over extended temperature ranges
Dagousset L, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 13095-13101 (2015)
Laser Raman and conductivity studies of plasticized polymer electrolyte P(ECH-EO):propylenecarbonate:g-butyrolactone:LiClO4
Nithya H, et al.
Journal of Solid State Chemistry, 16, 1791-1797 (2012)