Documentos
8.01228
Sigma-Aldrich
11-Aminoundecanoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
11-Aminoundecanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
H2N(CH2)10COOH
Número CAS:
Peso molecular:
201.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
219-417-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
pf
183-187 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
chave InChI
GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1