Documentos Principais
8.00899
Sigma-Aldrich
Dimethyl malonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Dimethyl malonate, Malonic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH2(COOCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
132.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-597-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.15 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
440 °C
potência
5331 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.3-17.4 % (v/v)
p.e.
181-183 °C/1013 hPa
pf
-61.9 °C
temperatura de transição
flash point 90 °C
densidade
1.15 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.151 - 1.155
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3