Documentos Principais
8.00668
Sigma-Aldrich
Pimelic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Pimelic acid, Heptanedioic acid
About This Item
Fórmula linear:
HOOC(CH2)5COOH
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-840-8
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
potência
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
404 °C/1013 hPa
pf
102-105 °C
solubilidade
50 g/L
densidade
1.329 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 107 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2