Documentos Principais
8.00649
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Nitrophthalic acid, 3-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
3-(NO2)C6H3-1,2-(COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
211.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
210-030-8
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
210-215 °C
solubilidade
20 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3