Documentos Principais
8.00553
Sigma-Aldrich
Trimethyl phosphite
for synthesis
Sinônimo(s):
Trimethyl phosphite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H9O3P
Número CAS:
Peso molecular:
124.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-471-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
28 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
250 °C
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
2600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
5.2-61.2 % (v/v)
p.e.
112 °C/1013 hPa
pf
-78 °C
temperatura de transição
flash point 28 °C
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
P(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
chave InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.053
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup