Documentos Principais
8.00029
Sigma-Aldrich
Dimethyl acetylenedicarboxylate
Sinônimo(s):
Acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Formulário
liquid
Nível de qualidade
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup