Documentos Principais
71975-M
Sigma-Aldrich
DNA polimerase KOD Xtreme Hot Start
KOD Xtreme Hot Start DNA Polymerase
Ultra high fidelity dnapolymerase designed for the most challenging PCR applications including: crude sample PCR, amplification of long strand and highly GC-rich DNA templates.
Sinônimo(s):
High fidelity master mix, Hot start PCR, Hot start master mix
About This Item
Código UNSPSC:
41105500
NACRES:
NA.85
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
uso
sufficient for 200 reactions
Características
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
PCR: suitable
entrada
crude DNA
adequação
suitable for PCR
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
*Fabricado pela Toyobo e distribuído pela EMD Millipore. Não disponibilizado pela Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha no Japão.
Observação: A compra deste produto inclui imunidade contra processos judiciais relacionados às patentes especificadas no encarte do produto, para ser usado apenas na quantidade adquirida para fins de pesquisa interna do próprio comprador. Nenhum outro direito de patente (como o direito de patente do Processo da 5′ Nuclease) é expresso explicitamente, por implicação ou preclusão. Mais informações sobre a compra de licenças podem ser obtidas junto ao Diretor de licenças (Director of Licensing), Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, Califórnia 94404, EUA.
A PCR inclui a replicação de um molde de DNA por uma DNA polimerase termoestável. A processividade, a especificidade e a fidelidade da enzima polimerase usada podem influenciar a eficiência, a reprodutibilidade e o rendimento da reação de PCR. A PCR de alta fidelidade usa uma DNA polimerase com baixa taxa de erro e gera um alto grau de precisão na replicação do DNA de interesse. A fidelidade é essencial caso seja necessário uma amplificação precisa da sequência do alvo gênico, como no caso do sequenciamento direto ou clonagem para expressão proteica a jusante (downstream). Uma mutação indevida poderia afetar profundamente seus estudos. Nossa análise demonstrou que as enzimas KOD são uma escolha fácil para uma PCR rápida, precisa e de alto rendimento. Nossos biólogos moleculares trabalham para desenvolver e formular polimerases que oferecem a maior especificidade, fidelidade e rendimento durante a amplificação por PCR. Além disso, composições otimizadas de tampões, misturas-mestres convenientes e parâmetros de ciclagem proporcionam facilidade adicional de uso e reprodutibilidade de dados.
O kit DNA polimerase KOD Xtreme<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Hot Start* é uma enzima otimizada de PCR para amplificar moldes de DNA longos ou ricos em GC, o que inclui pontas de cauda de camundongo, tecidos vegetais e aplicações em biologia sintética. A formulação exclusiva permite amplificar diretamente a partir de amostras minimamente processadas, o que possibilita uma amplificação altamente eficiente de amostras brutas de alvos de PCR. O sistema inclui uma DNA polimerase KOD de ultra-alta fidelidade, complexada com dois anticorpos monoclonais para possibilitar a termociclagem “hot start”, além de um tampão concentrado 2× especialmente formulado. A DNA polimerase KOD Xtreme Hot Start amplifica alvos de DNA genômico e de fagos/plasmídeos de até 24 e 40 kpb, respectivamente, de forma rápida e precisa. A DNA polimerase KOD Xtreme Hot Start amplifica com sucesso moldes difíceis de DNA com teor de GC de até 90%. Cada kit inclui 200 U de DNA polimerase KOD Xtreme Hot Start, um tampão otimizado e dNTPs suficientes para 200 reações de amplificação. A polimerase produz produtos de DNA com extremidades cegas, adequados para clonagem com os kits de vetores Novagen Perfectly Blunt<TMSYMBOL></TMSYMBOL> e para LIC (clonagem independente de ligação).
Características e benefícios
  • Otimizado para obter a maior taxa de sucesso de PCR, mesmo com os alvos mais difíceis.
  • Fidelidade 10X maior que com misturas de Taq
  • Amplifica com eficiência moldes de DNA com teor de GC de até 90%
  • Amplifica alvos genômicos de até 24 kpb
  • Amplifica fagos/alvos lambda de até 40 kpb
  • Elimina erros de primer e formação de dímeros de primer
  • Configuração prática em temperatura ambiente compatível com automação
Componentes
  • 1 × 200 U DNA polimerase KOD Xtreme<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Hot Start
  • 3 × 1,7 ml Tampão Xtreme 2X
  • 2 × 1 ml dNTPs (2 mM cada)
Advertência
Toxicidade: Irritante (B)
Definição da unidade
Uma unidade é definida como a quantidade de enzima necessária para catalisar a incorporação de 10 nmol de dNTP na forma insolúvel ácida, em 30 min a 75 °C, em uma reação contendo 20 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 8 mM de MgCl₂, 7,5 mM de DTT, 50 µg/ml de BSA, 150 µM de cada um dos seguintes: dATP, dCTP, dGTP, dTTP (uma mistura de dTTP não rotulado e [3H]dTTP), e 150 µg/ml de DNA de timo de bezerro ativado.
Informações legais
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Brett A Duguay et al.
Viruses, 14(1) (2022-01-23)
Photodynamic inactivation (PDI) employs a photosensitizer, light, and oxygen to create a local burst of reactive oxygen species (ROS) that can inactivate microorganisms. The botanical extract PhytoQuinTM is a powerful photosensitizer with antimicrobial properties. We previously demonstrated that photoactivated PhytoQuin
Kathryn T Bieging-Rolett et al.
Molecular cell, 80(3), 452-469 (2020-11-07)
Although TP53 is the most commonly mutated gene in human cancers, the p53-dependent transcriptional programs mediating tumor suppression remain incompletely understood. Here, to uncover critical components downstream of p53 in tumor suppression, we perform unbiased RNAi and CRISPR-Cas9-based genetic screens
Questions
  1. Is this polymerase compatible with templates containing uracil?
    1 answer
    1. Data is not available regarding the interaction of KOD polymerases with uracil. However, two DNA polymerases in the portfolio are known to work on templates containing uracil: The KOD One™ PCR Master Mix (KMM-101NV) and the KOD One™ PCR Master Mix -BLUE (KMM-201NV).
      https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/kmm101nv
      https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/kmm201nv
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review