Documentos Principais
71511
Millipore
D-Tube Electroelution Accessory Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
fabricante/nome comercial
Novagen®
Nível de qualidade
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Categorias relacionadas
Componentes
•: 1: Supporting Tray, Mini
•: 1: Supporting Tray, Midi
•: 1: Supporting Tray, Maxi
•: 1 ml: MS Precipitation Buffer
•: 10 ml: Tricholoroacetic acid, 20% w/v
•: 2 x 1 ml: 3M Sodium acetate, pH 5.2
Advertência
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informações legais
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials