69449
BL21 Competent Cells - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Sinônimo(s):
BL21 cell line, Novagen competent cells
About This Item
Produtos recomendados
product name
BL21 Competent Cells - Novagen, BL21 host strain is the most widely used host background and has the advantage of being deficient in both lon and ompT proteases.
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
modo de crescimento
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
técnica(s)
microbiological culture: suitable
transformação celular
transformation efficiency: >2×107 cfu/μg
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Componentes
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlBL21 Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•10 µl10 µlTest Plasmid
Advertência
Outras notas
159, 283–287.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2