681665
Wnt Agonist
The Wnt Agonist, also referenced under CAS 853220-52-7, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Wnt Agonist, 2-Amino-4-(3,4-(methylenedioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidine, Wnt Pathway Activator I
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid (sticky)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellowish
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(Cc3cc4c(cc3)OCO4)c1nc(nc(c1)c2cc(ccc2)OC)N
InChI
1S/C19H18N4O3/c1-24-14-4-2-3-13(8-14)15-9-18(23-19(20)22-15)21-10-12-5-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H3,20,21,22,23)
chave InChI
FABQUVYDAXWUQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Selective activator of Wnt signaling
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3