Documentos Principais
670105
Millipore
UDP-α-D-N-Acetylgalactosamine, Disodium Salt
Useful in synthesis of aryl azide derivatives that can be used in affinity labeling of glycosyltransferases and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Sinônimo(s):
UDP-α-D-N-Acetylgalactosamine, Disodium Salt, UDP-GalNAc, 2Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H25N3O17P2 · 2Na
Número CAS:
Peso molecular:
651.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.51
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OC[C@H]2OC([C@@H]([C@@H]2O)O)N3C=CC(=O)NC3=O)OC1O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1NC(=O)C)O)O)CO
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11+,12-,13-,14-,15?,16?;;/m1../s1
chave InChI
HXWKMJZFIJNGES-QCVFHWOISA-L
Descrição geral
Donor substrate for N-acetylgalactosaminyltransferases. A major terminal sugar of the cyst wall of Giardia lamblia. Useful in synthesis of aryl azide derivatives that can be used in affinity labeling of glycosyltransferases and UDP-HexNAc pyrophosphorylase.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Kitagawa, H., et al. 1999. Glycobiology 9, 697.
Das, S., and Gillin, F.D. 1996. Exp. Parasitol. 83, 19.
Martina, J.A., and Maccioni, H.J. 1996. J. Neurosci. Res. 46, 485.
Zeng, Y., et al. 1996. Anal. Biochem. 239, 99.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3