658401
AG 490
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, and potent inhibitor of epidermal growth factor receptor kinase autophosphorylation (IC₅₀ = 100 nM).
Sinônimo(s):
AG 490, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)-N-benzylcinnamide, Tyrphostin B42, ( E)- N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamide, JAK1 Inhibitor II, JAK2 Inhibitor VI, JAK3 Inhibitor XI, α-Cyano-(3,4-dihydroxy)-N-benzylcinnamide, Tyrphostin B42, (E)-N-benzyl-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)acrylamide, JAK1 Inhibitor II, JAK2 Inhibitor VI, JAK3 Inhibitor XI
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C17H14N2O3/c18-10-14(8-13-6-7-15(20)16(21)9-13)17(22)19-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,20-21H,11H2,(H,19,22)/b14-8+
chave InChI
TUCIOBMMDDOEMM-RIYZIHGNSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
epidermal growth factor receptor kinase autophosphorylation
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Eriksen, K.W., et al. 2001. Leukemia15, 787.
Kirken, R.A., et al. 1999. Leukoc. Biol.65, 891.
Nielsen, M., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 6764.
Meydan, N., et al. 1996. Nature 379, 645.
Gazit, A., et al. 1991. J. Med. Chem.34, 1896.
Levitzki, A. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 913.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3