Key Documents
65069-M
Sigma-Aldrich
Gill Modified OG
HARLECO® Modification of OG-6 counterstain used in Pap staining
Sinônimo(s):
PAP Counterstain
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
Nível de qualidade
forma
liquid
pf
-0.1 °C
temperatura de transição
flash point 12 °C (ethanol)
densidade
0.79 g/cm3
λmax
490-500 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
HARLECO® Modification of OG-6 counterstain used in Pap staining
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Orange G Solution Gill counterstain used in Pap staining.
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup - (ethanol)
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - closed cup - (ethanol)