Documentos Principais
6.18628
Sigma-Aldrich
Metil 4-hidroxibenzoato
extra pure
Sinônimo(s):
Methyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Fórmula linear:
4-(OH)C6H4(COOCH3)
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
extra pure
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
chave InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N