Documentos Principais
6.18568
Supelco
Pentane-1-sulphonic Acid Sodium Salt Monohydrate
Sinônimo(s):
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
InChI
1S/C5H12O3S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8)/p-1
chave InChI
RJQRCOMHVBLQIH-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3