Documentos
6.17578
Supelco
Hidrogenofsfato de diamônio
purified grade
Sinônimo(s):
di-Ammonium hydrogen phosphate
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
purified grade
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N