614350
Tomatidine, HCl
A steroidal alkaloid that structurally resembles Cyclopamine, but lacks the capacity to inhibit Shh (Sonic Hedgehog) signaling. Reported to be non-teratogenic.
Sinônimo(s):
Tomatidine, HCl
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMF: 2 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
ethanol: 2.5 mg/mL
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
chave InChI
SXXHVPYRDFJKPG-XRWUXUKGSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Negative control for Shh (Sonic Hedgehog) signaling
Embalagem
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Thayer, S.P., et al. 2003. Nature,425, 851.
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Kim, S.K. and Melton, D.A. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 13036.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3