Documentos Principais
PHL80003
Tomatidine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5α-tomatidane hydrochloride, 5α-Tomatidan-3β-ol hydrochloride
Selecione um tamanho
20 MG
R$ 2.775,00
R$ 2.775,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
20 MG
R$ 2.775,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H45NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
452.11
Beilstein:
3920740
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.775,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])O[C@]6(CC[C@H](C)CN6)[C@@H](C)[C@]45[H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
chave InChI
SXXHVPYRDFJKPG-XRWUXUKGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent inhibitor of Staphylococcus aureus small-colony variants typically seen as complications of cystic fibrosis, with little or no effect on normal S. aureus strains. Also shows antiinflammatory activity by indirectly inhibiting iNOS and COX-2 pathways.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)