580553
(±)-Taxifolin hydrate
An antioxidant flavonoid that scavenges superoxide (1.5 x 10⁵ M⁻¹ s⁻¹) and suppresses the cytotoxicity of superoxide and hydrogen peroxide in Chinese hamster V79 cells.
Sinônimo(s):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxydihydroflavone Hydrate, Dihydroquercetin Hydrate, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavanone hydrate, Dihydroquercetin hydrate
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,14-19,21H;1H2/t14-,15+;/m0./s1
chave InChI
DNQPGSVMBPSRIR-LDXVYITESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
An antioxidant flavonoid that scavenges superoxide
Embalagem
Advertência
Outras notas
Bors, W., et al. 1995. Free Radic. Biol. Med. 19, 45.
Nakayama, T., et al. 1994. Cancer Res. 54, 1991s.
Nakayama, T., et al. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 265.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3