580551
Tautomycin, Streptomyces spiroverticillatus
Tautomycin, CAS 109946-35-2, is a potent inhibitor of protein phosphatase 1, 2A, and smooth muscle endogenous phosphatase (IC₅₀ = 1 nM, 10 nM, and 6 nM, respectively). Mixture of two isomers.
Sinônimo(s):
Tautomycin, Streptomyces spiroverticillatus
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
lyophilized (thin film)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
solubilidade
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C41H66O13/c1-21(2)36(51-34(47)20-31(45)35-27(8)39(48)52-40(35)49)38(50-10)32(46)19-30(44)26(7)29(43)13-11-24(5)37-25(6)16-18-41(54-37)17-15-23(4)33(53-41)14-12-22(3)28(9)42/h21-26,29,31-33,36-38,43,45-46H,11-20H2,1-10H3/t22-,23+,24+,25-,26-,29-,31+,32+,33-,36+,37-,38+,41+/m0/s1
chave InChI
RFCWHQNNCOJYTR-IRCAEPKSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PP1
Advertência
Reconstituição
From Catalog:
Desc. Field- removed ". . .and useful for studies involving protein phosphorylation"
- removed ". . .or phorbol dibutyrate binding. Does not activate protein kinase C or inhibit myosin light chain kinase"
Outras notas
Mitsuhashi, S., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.287, 328.
Kikuchi, K., et al. 1999. Int. J. Mol. Med.4, 395.
Sheppeck, J.E., et al. 1997. J. Org. Chem.62, 387.
Sugiyama, Y., et al. 1996. Bioorg. Med. Chem. Lett.6, 3.
Gong, M.C., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 14662.
Suganuma, M., et al. 1992. Toxicon30, 873.
MacKintosh, C. and Klumpp, S. 1990. FEBS Lett.277, 137.
Magae, J., et al. 1989. J. Antibiot.42, 1290.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3