Documentos Principais
573100
Millipore
SATA
Sinônimo(s):
SATA, N-Succinimidyl-S-acetylthioacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO5S
Número CAS:
Peso molecular:
231.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO5S/c1-5(10)15-4-8(13)14-9-6(11)2-3-7(9)12/h2-4H2,1H3
chave InChI
FLCQLSRLQIPNLM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A useful agent for introducing thiol groups, in protected form, into various proteins. Reacts with primary amines to add protected sulfhydryl groups. When treated with hydroxylamine, yields a free sulfhydryl group that can be conjugated to maleimide-modified proteins.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Duncan, R.J., et al. 1983. Anal. Biochem.132, 68.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3