Documentos Principais
573098
Sigma-Aldrich
JAK2 Inhibitor III, SD-1029
The JAK2 Inhibitor III, SD-1029, also referenced under CAS 118372-34-2, controls the biological activity of JAK2.
Sinônimo(s):
JAK2 Inhibitor III, SD-1029, 9-(3,4-Dichlorophenyl)-2,7-bis(dimethylaminomethyl)-3,4,5,6,7,9-hexahydro-2H-xanthene-1,8-dione, 2HBr, NSC 371488
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H30Cl2N2O3 · 2HBr
Número CAS:
Peso molecular:
639.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥80% (sum of isomers, HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A cell-permeable xanthenedione compound that acts as a JAK2-selective inhibitor. It exhibits much less effect on the cellular phosphorylation levels of Jak1 and Src and shows no significant inhibition towards a panel of 49 other protein kinases in cell-free kinase assays at a concentration of 10 µM. Effectively inhibits cell proliferation in JAK-activated BA/F3 cell lines as well as phosphorylation and nuclear translocation of cellular Stat3.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Outras notas
Duan, Z., et al. 2006. Clin. Cancer Res.12, 6844.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1