Documentos Principais
569406
Sigma-Aldrich
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438, CAS 921605-87-0, is a cell-permeable inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase 1 (SCD1; IC50 of 2.3 nM).
Sinônimo(s):
Stearoyl-CoA Desaturase 1 Inhibitor, MF-438, 2-methyl-5-(6-(4-(2-(trifluoromethyl)phenoxy)piperidin-1-yl)pyridazin-3-yl)-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18F3N5OS
Peso molecular:
421.44
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A cell-permeable, thiadiazole-pyridazine compound that acts as an inhibitor of Stearoyl-CoA Desaturase 1 (SCD1) with an IC50 of 2.3 nM. In vivo, it exhibits an ED50 of 1-3 mg/kg, p.o., in mouse liver PD assays.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Leger, S., et al. 2010. Bioorg Med Chem Lett.2, 499.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2