567020
Simvastatin
≥98% (HPLC), solid, HMG-CoA reductase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Simvastatin, MK-733, L-Type Calcium Channel Blocker VI
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Simvastatin, A lipophilic 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitor that blocks Ras function through inhibition of farnesylation.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 8539
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
traços de cátion
heavy metals: ≤20 ppm
heavy metals: <20 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
chave InChI
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
farnesylation
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Clutterbuck, R.D., et al. 1998. Br. J. Haematol. 102, 522.
Yokoyama, K., et al. 1998. Mol. Biochem. Parasitol. 94, 87.
Negre-Aminou, P., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1345, 259.
Vrtovsnik, F., et al. 1997. Kidney Int. 52, 1016.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res.51, 3602.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3