563080-M
Salinomycin
Salinomycin reduces the proportion of cancer stem cells(CSC) by >100-fold relative to paclitaxel, a commonly used breast cancer chemotherapeutic drug.
Sinônimo(s):
Salinomycin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
methanol: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C42H70O11.Na/c1-11-29(38(46)47)31-15-14-23(4)36(50-31)27(8)34(44)26(7)35(45)30(12-2)37-24(5)22-25(6)41(51-37)19-16-32(43)42(53-41)21-20-39(10,52-42)33-17-18-40(48,13-3)28(9)49-33;/h16,19,23-34,36-37,43-44,48H,11-15,17-18,20-22H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+1/t23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32+,33+,34+,36+,37-,39-,40+,41-,42-;/m0./s1
chave InChI
YPZYGIQXBGHDBH-UZHRAPRISA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3