Documentos Principais
557404-M
Millipore
RNA Polymerase III Inhibitor
InSolution, ≥97%
Sinônimo(s):
InSolution RNA Polymerase III Inhibitor, 2-Chloro-N-(3-(5-chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulfonamide, N-(1-(3-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl))-2-chlorobenzenesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H15Cl2N3O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
452.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
liquid
potência
27 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc2[n](nc(c2)c3[s]c4c(c3C)cc(cc4)Cl)C)c1c(cccc1)Cl
InChI
1S/C19H15Cl2N3O2S2/c1-11-13-9-12(20)7-8-16(13)27-19(11)15-10-18(24(2)22-15)23-28(25,26)17-6-4-3-5-14(17)21/h3-10,23H,1-2H3
chave InChI
BVBDTTLISMIOJY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable inhibitor of RNA polymerase III (RNA Pol III) (IC50 = 27 µM for human RNA Pol III and 32 µM for Saccharomyces cerevisiae RNA Pol III). Inhibits cell growth in yeast by preventing RNA Pol III-mediated tRNA transcription. The solid form of this compound (Cat. No. 557403) is also available.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
RNA Polymerase III
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
A 25 mM (5 mg/442 µL) solution of RNA Polymerase III Inhibitor (Cat. No. 557403) in DMSO.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -70°C.
Outras notas
Wu, L., et al. 2003. Euk. Cell2, 256.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)