Documentos Principais
554994
Sigma-Aldrich
RHC-80267
Selective inhibitor of DAG lipase activity in canine platelets (IC₅₀ = 4 nM) and in a variety of mammalian cells.
Sinônimo(s):
RHC-80267, 1,6- bis(Cyclohexyloximinocarbonylamino)hexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H34N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
394.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C20H34N4O4/c25-19(27-23-17-11-5-3-6-12-17)21-15-9-1-2-10-16-22-20(26)28-24-18-13-7-4-8-14-18/h1-16H2,(H,21,25)(H,22,26)
chave InChI
RXSVYGIGWRDVQC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Selective inhibitor of DAG lipase activity in canine platelets (IC50 = 4 nM) and in a variety of mammalian cells. Also inhibits glucose- and carbachol-induced insulin release from intact islets. An inhibitor of Angiotensin II (Cat. No. 05-23-0101) and ATP-induced synthesis of 6-keto-prostaglandin F1α.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
DAG lipase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 4 nM against DAG lipase activity in canine platelets
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Shinoda, J., et al. 1997. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 17, 295.
Shinoda, J., et al. 1997. Eur. J. Endocrinol. 136, 207.
Konrad, R.J., et al. 1994. Biochemistry 33, 13284.
Mason-Garcia, M., et al. 1992. Am. J. Physiol.262, C1197.
Balsinde, J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15638.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3