554716
REV-ERBα Agonist, GSK4112
The REV-ERBα Agonist, GSK4112 controls the biological activity of REV-ERBα. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
REV-ERBα Agonist, GSK4112, GSK4112
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark beige
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ccc1CN(Cc2ccc(cc2)Cl)CC(=O)OC(C)(C)C)[N+](=O)[O-]
chave InChI
WYSLOKHVFKLWOU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Meng, Q., et al. 2008. Journ. Cell. Sci121, 3629.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2