SML0007
Cevimeline hydrochloride hemihydrate
≥95% (HPLC, NMR)
Sinônimo(s):
AF-102B, SNI-2011
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95% (HPLC, NMR)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥25 mg/mL
originador
Daiichi-Sankyo
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.C[C@@H]1O[C@@]2(CS1)CN3CC[C@H]2CC3.C[C@@H]4O[C@@]5(CS4)CN6CC[C@H]5CC6
InChI
1S/2C10H17NOS.2ClH.H2O/c2*1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11;;;/h2*8-9H,2-7H2,1H3;2*1H;1H2/t2*8-,10-;;;/m11.../s1
chave InChI
ZSTLCHCDLIUXJE-GMLJRNIPSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience