553512
Rac1 Inhibitor II, Z62954982
InSolution, ≥93%
Sinônimo(s):
InSolution Rac1 Inhibitor II, Z62954982, Z62954982, 3-((3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methoxy)-N-(4-methyl-3-sulfamoyl-phenyl)benzamide
Ensaio
≥93% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=C(NC(C2=CC(OCC3=C(C)ON=C3C)=CC=C2)=O)C=C1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H21N3O5S/c1-12-7-8-16(10-19(12)29(21,25)26)22-20(24)15-5-4-6-17(9-15)27-11-18-13(2)23-28-14(18)3/h4-10H,11H2,1-3H3,(H,22,24)(H2,21,25,26)
chave InChI
OZZQJOAJXMUXCO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)