550602
PKM2 Activator II, DASA
The PKM2 Activator II, DASA modulates the biological activity of PKM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
PKM2 Activator II, DASA, Pyruvate Kinase M2 Activator II, 1-(2,6-Difluorophenylsulfonyl)-4-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-ylsulfonyl)piperazine
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(C=CC=C1F)=C1S(N2CCN(S(C3=CC4=C(OCCO4)C=C3)(=O)=O)CC2)(=O)=O
InChI
1S/C18H18F2N2O6S2/c19-14-2-1-3-15(20)18(14)30(25,26)22-8-6-21(7-9-22)29(23,24)13-4-5-16-17(12-13)28-11-10-27-16/h1-5,12H,6-11H2
chave InChI
SHWNKRPMUBFWKE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Boxer, M.B., et al. 2010. J. Med. Chem.53, 1048.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3