Key Documents
545060
Millipore
Pyridoxal, Hydrochloride
Sinônimo(s):
Pyridoxal, Hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinal, HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO3 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
167.16 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.21
Ensaio
≥98% (titration)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
chave InChI
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2