539212
HMTase Inhibitor III, BIX-01338
The Protein Methyltransferase Inhibitor II, BIX-01338 controls the biological activity of Protein Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
HMTase Inhibitor III, BIX-01338, EHMT1/GLP Inhibitor I, EHMT2/G9a Inhibitor III, 1-(4-(4-methoxybenzoyloxy)phenethyl)-2-(4-(trifluoromethyl)benzamido)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Hydrate, 1-(2-(4-(4-Methoxybenzoyloxy)phenyl)ethyl)-2-(4-trifluoromethylbenzoylamino)-1H-benzoim
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)NC2=NC3=C(N2CCC4=CC=C(OC(C5=CC=C(C=C5)OC)=O)C=C4)C=CC(C(O)=O)=C3.[xH2O]
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2