538925
Prostaglandin I2, Sodium Salt
Potent vasodilatory prostaglandin produced by the endothelium.
Sinônimo(s):
Prostaglandin I2, Sodium Salt, PGI₂, Prostacyclin
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-7-14(21)10-11-16-17-12-15(8-5-6-9-20(23)24)25-19(17)13-18(16)22;/h8,10-11,14,16-19,21-22H,2-7,9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,15-8-;/t14-,16+,17+,18+,19-;/m0./s1
chave InChI
LMHIPJMTZHDKEW-XQYLJSSYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Induces vasodilation
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Moncada, S., et al. 1979. Pharmacol. Rev.30, 293.
Cho, M.J. and Allen, M.A. 1978. Prostaglandins15, 943.
Tateson, J.E., et al. 1977. Prostaglandins13, 389.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3