P6188
Prostaglandin I2 sodium salt
≥96% (HPLC), synthetic, powder
Sinônimo(s):
(5Z,9α,11α,13E,15S)-6,9-Epoxy-11,15-dihydroxyprosta-5,13-dien-1-oic acid sodium salt, Epoprostenol sodium salt, PGI2-Na, Prostacyclin sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: 1 mg/mL (Hydrolyzes to 6-ketoprostaglandin F1α in aqueous solution.)
ethanol: 50 mg/mL
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@@](O/2)([H])[C@]1([H])CC2=C\CCCC(O)=O.[Na]
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-8-15(21)10-11-16-17(22)12-18-20(16)14(13-25-18)7-5-6-9-19(23)24;/h7,10-11,15-18,20-22H,2-6,8-9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,14-7-;/t15-,16-,17+,18-,20+;/m0./s1
chave InChI
OURCVRVJQMLUNA-QFDVFERUSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)