5.38099
GS-493
Sinônimo(s):
GS-493, 4-((2 Z)-2-(1,3- bis(4-Nitrophenyl)-5-oxo-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-yliden)hydrazino)benzenesulfonic acid, ( Z)-4-(2-(1,3- bis(4-Nitrophenyl)-5-oxo-1H-pyrazol-4(5H)-ylidene)hydrazinyl)benzenesulfonic acid, SHP2 Inhibitor VII
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
SHP2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3